Läs mer
BUCHI Rotavapor I-300 vakuumkontroller och gränssnitt
Produktkod. 15540600 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Fristående
Kit för V-300/600
Kit för V-300/600 Woulff-flaska
Kit för V-300/600, Woulff-flaska
Ventilenhet
Ventilenhet; Användning: Non-BUCHI Vakuumkälla
För användning med (utrustning):
R-300
R-300 med icke-BUCHI vakuumpumpar
R-300, V-300, V-600
R-300, icke-BUCHI vakuumpumpar
Modell:
Pro
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15540600
Brand: BUCHI 11I300S10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De BUCHI Interface I-300 styr alla destillationsparametrar för en Rotavapor R-300-system inklusive tillvalet V-300 vakuumpump och kylaggregat i F-3XX-serien.
  • Enkel plug and play-integrering i en Rotavapor R-300-system när som helst
  • Central styrning av alla processparametrar såsom rotationshastighet, temperatur (värme, kyla, ånga) och tryck
  • Fjärrövervakning på smarta telefoner inklusive push-meddelanden och livevisning
  • Lägen: manuell, timer, kontinuerlig
  • Flexibiliteten i gränssnittet möjliggör enkel installation och bekväm drift från flera positioner:
    • Rotavapor hantera
    • Vakuumpump
    • Dragskåp eller labbbänksvägg
  • Fristående drift för att lokalt styra ett centralt vakuumsystem
  • Synkroniserad bearbetning tack vare centralt styrd rotationsförångare, värmebad, hastighetsstyrd vakuumpump och recirkulerande kylare
  • Oövervakad drift (valfritt):
    • Automatisk destillation med CloudDest-sensor
    • Skumsensor för skumning av prover
Specifikationer
Material Plastic
Typ Vakuumkontroller/gränssnitt
För användning med (utrustning) R-300, V-300, V-600
Inkluderar Kit för V-300/600
Modell Standard