Läs mer
Interference Check Standard 18 utan kvicksilver för miljöanalys, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15296096 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15296096 125 ml 125ml
15206106 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15296096 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer INTER18100N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K20 000μ g/ml
Som1000 μg/ml
Pb1000 μg/ml
Tl1000 μg/ml
Se500 μg/ml
Ag300 μg/ml
Ba300 μg/ml
Cd300 μg/ml
Co300 μg/ml
Cr300 μg/ml
Cu300 μg/ml
Ni300 μg/ml
V300 μg/ml
Zn300 μg/ml
Mn200 μg/ml
Vara100 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Interference Check Std 18 without Mercury
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet Miljö
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Interference Check Standard, 18
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, potassium, lead, thallium,arsenic
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning