Läs mer
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | Interferon gamma |
|---|---|
| Klona | IFNG/466 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15980208
|
EnquireBio
3458-MSM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15990208
|
EnquireBio
3458-MSM4-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| Interferon gamma | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 3458 | |
| Purified recombinant human IFN-gamma | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 20-25kDa |
| IFNG/466 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000610 | |
| IFNG | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| PMA stimulated human peripheral blood mononuclear cells. Renal or testicular carcinoma. |