Läs mer
Interferon receptor inducer-1, MedChemExpress
Beskrivning
Interferon receptor inducer-1 (compound 6) is an interferon (IFN) receptor inducer. Used accordingly in the treatment of a disorder in which the induction of interferon is involved.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Interferon receptor inducer-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2215120-36-6 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H22N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (216.25 mM) |
| LEDER | CCCC[C@H](CO)NC1=C(OC)C=NC(NC)=N1 |
| Visa mer |