Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, För Ich110
Produktkod. 16305247 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ICH110 Klimatkammare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
16305247 ICH110 Klimatkammare Varje
1 options
Produktkod. 16305247 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH110R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
För användning med (utrustning) ICH110 Klimatkammare
Temperaturområde (metriskt) 70 °C
Typ Inre uttag
Spänning 230 V
Amperage 2,2 A