Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, För Ich260
Handla allt Memmert ProdukterSpecifikationer
Specifications
| Temperaturområde (metriskt) | +70 °C |
| Typ | Inre uttag |
| Funktioner | Kan stängas av med på/av-brytaren, kan inte slås individuellt |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 2,2 A |