Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, För Ich750
Produktkod. 16316767 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ICH750 klimatkammare
Produktkod. För användning med (utrustning)
16316767 ICH750 klimatkammare
1 options
Produktkod. 16316767 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH750R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
För användning med (utrustning) ICH750 klimatkammare
Temperaturområde (metriskt) 70 °C
Typ Inre uttag
Spänning 230 V
Amperage 2,2 A