Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, för Icp450
Handla allt Memmert ProdukterSpecifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | ICP450 kyld inkubator |
| Temperaturområde (metriskt) | 70 °C |
| Typ | Inre uttag |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 2,2 A |