Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, för Icp750
Produktkod. 16337217 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16337217 230 V
1 options
Produktkod. 16337217 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICP750R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kan stängas av med på/av-knappen, kan inte stängas av individuellt
Temperaturområde (metriskt) 70 °C
Typ Inre uttag
Spänning 230 V
Amperage 2,2 A