Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, för Ipp30
Produktkod. 16307487 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IPP30 Peltierkyld inkubator
Produktkod. För användning med (utrustning)
16307487 IPP30 Peltierkyld inkubator
1 options
Produktkod. 16307487 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IPP30R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
För användning med (utrustning) IPP30 Peltierkyld inkubator
Temperaturområde (metriskt) 70 °C
Typ Inre uttag
Spänning 230 V
Amperage 2,2 A