Läs mer
Memmert™ Interiör Ip68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A, för Ipp55
Produktkod. 16333807 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Amperage:
2,2 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage unitSize
16333807 2,2 A Varje
1 options
Produktkod. 16333807 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IPP55R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kan stängas av med på/av-knappen, kan inte stängas av individuellt
Temperaturområde (metriskt) 70 °C
Typ Inre uttag
Spänning 230 V
Amperage 2,2 A