Beskrivning
Innerbelysning med klimattåliga LED-lampor, som tänds automatiskt när aggregatets dörr öppnas.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KBF 720, KBF 1060 |
| Material | Glas |
| Typ | Belysning |