Läs mer
Memmert™ Invändigt uttag
Produktkod. 17120285 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17120285
Brand: Memmert™ IPP750ecoR3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invändigt IP68-uttag (för temperaturbegränsning +70 °C tillval) 230V, 2. A. Kan ej växlas individuellt, fukttät IP68
  • Åtföljande
  • Ampasitet 230 V/2,2 A
  • Kan stängas av med på/av-knappen
Specifikationer
För användning med (utrustning) IPP750eco
Spänning 230 V