Läs mer
Intermedin 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Intermedine |
| CAS | 10285-06-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Intermedine |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C15 H25 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3R)-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine (7CI,8CI), (+)-Intermedine, 3'-epi-Lycopsamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12 |
| Visa mer |