Läs mer
Internal Standard, 1-Bromo-2-nitrobenzene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319677 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319677 1 mL
1 options
Produktkod. 16319677 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1-Bromo-2-nitrobenzene577-19-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Namnnotering SW-846 Methods 8140/8141
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 577-19-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 8140, 8141
Molekylformel C6H4BrNO2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC-namn 1-bromo-2-nitrobenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 202.007
PubChem CID 11341
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only