Läs mer
Internal Standard, 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949164 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12949164 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949164 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl10386-84-21000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Namnnotering SW-846 Methods 8150A, 8150B, 8151
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 10386-84-2, 1634-04-4
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 625, 8150A, 8150B, 8151
Molekylformel C12Br2F8
MDL-nummer MFCD00000310
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC-namn 1-bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only