Description
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,4-diklorbensen-d4 | 3855-82-1 | 4000 μg/ml |
| Acenaften-d10 | 15067-26-2 | 4000 μg/ml |
| Chrysene-d12 | 1719-03-5 | 4000 μg/ml |
| Naftalen-d8 | 1146-65-2 | 4000 μg/ml |
| Perylene-d12 | 1520-96-3 | 4000 μg/ml |
| Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 4000 μg/ml |
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Internal Standard |
| Namnnotering | EPA metod 625, SW-846 metod 8270C, CLP metoder |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Rapporter från Certificate of Analysis riktar in sig på analyter med en +/−2 % noggrannhet och korrigerar för råmaterialrenhet. |
| Metoder | För US EPA-metoder 625, 8270C, CLP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering |
| Lösningsmedel eller matris | Metylenklorid |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4000μg/mL |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning