Läs mer
Intern standard, trifenylfosfat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16379067 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16379067 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16379067 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 507I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Trifenylfosfat115-86-6500 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl Phosphate
Namnnotering USEPA Method 507
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 115-86-6, 1634-04-4
CAS Min % 0.05, 99.95
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.05, 99.95
Metoder For US EPA Method 507
Molekylformel C18H15O4P
MDL-nummer MFCD00003031
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenylfosfat
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Internal Standard
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning