Läs mer
Code Corporation™ Internationell strömförsörjningskontakt med adapterklämmor för USA/EU/UK/AU
Produktkod. 17943872 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CR2700 Quad Bay batteriladdare
Produktkod. För användning med (utrustning)
17943872 CR2700 Quad Bay batteriladdare
1 options
Produktkod. 17943872 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176702
I lager
Internationell strömförsörjning med adapterklämmor för USA, EU, Storbritannien och AU.
  • Pipplugg, 5 V (1 A)
Specifikationer
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 63.5 mm
Djup (engelska) 2,5 tum
För användning med (utrustning) CR2700 Quad Bay batteriladdare
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
Alternativt artikelnummer CRA-P6