Läs mer
STEMCELL Technologies IntestiCult™ Organoid Growth Medium (Human)
Produktkod. 17189001
Encompass
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17189001
Brand: STEMCELL Technologies 06010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cell culture medium for establishment and maintenance of human intestinal organoids
  • Model key characteristics of the adult intestinal epithelium using intestinal organoids established and maintained with this complete medium formulation and optimized protocol
  • Using the easy-to-follow and robust protocol, you can derive organoids from human intestinal crypts in one week; organoid growth across donor samples, including those that are otherwise difficult to grow, is enabled by an enriched stem cell population
  • Organoids grown in IntestiCult Organoid Growth Medium (Human) incorporate a functional lumen enclosed by a polarized intestinal epithelial cell layer and, for versatile modeling applications, can be further differentiated in 3D or in 2D as submerged monolayers or air-liquid interface (ALI) cultures using IntestiCult Organoid Differentiation Medium (Human; Catalog #100-0214)
Specifikationer
Celltyp Intestinal Cells
För användning med (applikation) Cell Culture; Differentiation; Expansion; Maintenance; Organoid Culture
Kvantitet 1 Kit
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.