Läs mer
Falcon™ intestinal differentiation media pack, kit
Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Corning Intestinal Differentiation Media Pack contains Corning Seeding Basal Medium (500mL), Differentiation Medium (500mL), and Corning MITO+ Serum Extender (2 x 0.5mL), all in one convenient kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |