Läs mer
Novus Biologicals™ Intra Acrosomal Protein Overexpression Lysate
Produktkod. 18214362 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18214362
Brand: Novus Biologicals™ NBL107257
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Intra Acrosomal Protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC214487 and based on accession number NM_2113. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens acrosomal vesicle protein 1 (ACRV1), transcript variant 8, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only