Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellulär fixering& Permeabiliseringsbuffert (plus Brefeldin A)
Produktkod. 15128746
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15128746 1 kit Varje
1 options
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Produktkod. 15128746 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88882388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2261.00 SEK / Paket med 1
    Save 399.00 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Innehåller
  • Brefeldin En lösning
  • IC Fixeringsbuffert
  • Permeabiliseringsbuffert (10X) . Permeabiliseringsbuffert levereras som ett 10X koncentrat. 1X Permeabilization Buffer innehåller 0,1 % saponin och 0,09 % natriumazid.
Designad för användning vid beredning av levande celler för intracellulär färgning och flödescytometrisk analys. En proteintransportinhibitor (Brefeldin A) ingår för behandling av celler under odling, för att orsaka ackumulering av cytokinprotein vid Golgi och förstärka resulterande färgning.
  • Fixeringsbuffert används för att tvärbinda, stabilisera och fixera cellmembranet
  • Permeabiliseringsbuffert används för att reversibelt permeabilisera cellmembranet så att färgningsantikropparna kan komma in i cellen effektivt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Reagenstyp Fixeringsreagens, permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fixerings-/permeabiliseringsbuffert