Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellulär fixering& Permeabiliseringsbuffertset
Produktkod. 15284728
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15284728 1 kit Varje
1 options
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Produktkod. 15284728 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88882400
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Innehåller
  • IC Fixeringsbuffert
  • Permeabiliseringsbuffert (10X)
Designad för användning i intracellulär färgning och flödescytometrisk analys och har utvecklats speciellt för att minska ospecifik färgning av fluorokrommärkta antikroppar och öka fluorescenssignal-till-brus-förhållanden.
  • I det första steget kan levande celler ''fixeras'' med fixeringsbufferten, som tvärbinder proteiner
  • Det andra steget, med hjälp av permeabiliseringsbufferten, skapar hål i membranet och låter de intracellulära färgningsantikropparna komma in i cellen effektivt
  • Efterföljande tvättsteg, antikroppstillsatser och inkubationer efter cellpermeabilisering bör utföras med hjälp av permeabiliseringsbufferten
  • Det sista tvättsteget och cellåtersuspensionen innan provet körs görs med användning av Flow Cytometry Staining Buffer (kat. 00-4222).
  • Detta kit används vanligtvis för att färga cytoplasmatiska proteiner och proteiner i den sekretoriska vägen såsom kemokiner och cytokiner
  • Rekommenderas inte för intranukleär färgning. Se istället Foxp3/Transcription Factor Buffer Set för nukleär färgning
  • Före fixeringssteget rekommenderas det att märka de levande cellerna med en av de fixerbara viabilitetsfärgerna och sedan fortsätta med fixering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fixn/Perm Buffer Set
Kvantitet 1 kit
Lösningstyp Fixerings-/permeabiliseringsbuffert
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde