Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ IC Fixeringsbuffert
Beskrivning
- Kompatibel med ytfärgande fluorokrom-konjugerade antikroppar
- Kan användas som en korttidslagringsbuffert för fluorokrom (inklusive tandemfärgämnen)-färgade celler i upp till 3 dagar vid 2° till 8 °C (förvaras mörkt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 125 ml |
| Reagenstyp | Fixeringsreagens |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Fixeringsbuffert |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- eBioscience IC Fixation Buffer
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde