Läs mer
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gula öronproppar
Handla allt 3M Produkter
Med sladd:
Corded
Med sladd
Uncorded
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
200 par
250 par
Beskrivning
- Tillverkad av ett långsamt expanderande PU-skummaterial
- Ger jämnt fördelat tryck, ger flexibilitet och en bra tätning med optimal komfort.
- Ljus neonfärg gör den tilltalande för bärare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul Neon |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Sladdmaterial | Vinyl |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Produkttyp | Öronproppar |
| Material | Polyuretan |
| Stil | Rulla ner |