Läs mer
B Braun™ Intrafix™ SafeSet Premium IV Administration Set
Beskrivning
- Lämplig för gravitationsinfusion och tryckinfusion med definierade, icke-dedikerade infusionspumpar (trycktålig upp till 2 bar).
- Ergonomiskt utformad 3-delad droppkammare för bekväm och säker hantering.
- Avancerad exakt rullklämma.
- Mjuk, klar PVC-slang med ny typ av säker mjukgörare.
- AirStop: ett innovativt, hydrofilt djupfiltermembran som säkerställer AirStop-säkerhet i händelse av tömd vätskebehållare. Håller slangen helt fylld med vätska. Fungerar vidare som ett partikelfilter med en filtreringseffektivitet på 15 m μoch ännu lägre.
- PrimeStop: en skyddskåpa fodrad med ett bakterietätt hydrofobt membran placerat på Luer Lock-kopplingen, stoppar vätskeläckage och skyddar mot kontaminering. PrimeStop automatiserar priming och avslutar rörigt dropp.
- Intrafix SafeSet hjälper till att förhindra luftinfusion och infusionsrelaterad infektion, minskar arbetsbelastningen, sparar tid och kostnader och säkerställer ett slutet system under priming.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8534-4/8 |
| Inkluderar | AirStop, PrimeStop |
| Längd (metrisk) | 180 cm |
| Produkttyp | Ventilerad IV administreringsset för gravitation eller tryckinfusion |
| Max. Tryck | 2 bar |