Läs mer
Inulin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446921 25 g 25g
11456921 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219897125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1413.80 SEK / 25g
    Save 71.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-80-5
Molekylformel (C6H10O5)n
Synonym Dahlin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inulin
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt ≈5,000
Fysisk form Frittflytande pulver