Läs mer
Inulin
Produktkod. 11478347
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478347 10 g 10g
11488347 50 g 50g
11498347 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18425.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-80-5
Blandning av fruktospolymerer som fungerar som kolhydratlagring i växterInulin används vid behandling av höga blodfetter, kolesterol och triglycerider. Det används också för viktminskning, förstoppning och fungerar även som en livsmedelstillsats för att förbättra smaken och som ett vaccinadjuvans. Vidare används det för att ersätta socker, fett och mjöl. Det används också för att mäta njurfunktionen genom att bestämma den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Utöver detta används det för att ersätta en del av mjölet i bakverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Blandning av fruktospolymerer som fungerar som kolhydratlagring i växterInulin används vid behandling av höga blodfetter, kolesterol och triglycerider. Det används också för viktminskning, förstoppning och fungerar även som en livsmedelstillsats för att förbättra smaken och som ett vaccinadjuvans. Vidare används det för att ersätta socker, fett och mjöl. Det används också för att mäta njurfunktionen genom att bestämma den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Utöver detta används det för att ersätta en del av mjölet i bakverk.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noteringar
Ger D-fruktos och D-glukos efter sur hydrolys. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-80-5
MDL-nummer MFCD00131407
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inulin
Analysprocentintervall 0.98
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5004
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.