Läs mer
Inulin, TRC
Produktkod. 30137911
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137911 10 g
30137347 25 g
30009697 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI66668010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-80-5
Molekylformel (C6 H10 O5)n
Synonym Advax, Advax D, Alant starch, Alantin, Beneo, Beneo GR, Beneo HP, Beneo IPS, Beneo ST, Dahlin, Fibruline, Fibruline Instant, Fibruline LC, Fibruline Long Chain, Fibruline XL, Fibrulose, Fibrulose F 97, FruTEX, Frutafit, Frutafit CLR, Frutafit EXL, Frutafit HD, Frutafit IQ, Frutafit TEX, Frutagave PR 95, Frutagave SP 70, Fuji FF, Fuji SS, Inulin HD, Inulin IQ, Inutec N 10, Inutec N 10GR, Inutec N 25, LV 110, ORAFTI Synergy 1, Oliggo-Fiber F 97, Oliggo-Fiber XL, Orafti HP, Orafti HPX, Orafti Synergy, Prebiofeed, Raftifeed IPS, Raftiline, Raftiline GR, Raftiline HP, Raftiline LS, Raftiline ST, Sinantrin, Synantherin, Synanthrin, Synantrin, Ticaloid LC-CSR 2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inulin
Kvantitet 10 g