Läs mer
Cytiva INV-907 ETFE titanpåfyllningsport
Produktkod. 11380082 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Material:
ETFE, titan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11380082 ETFE, titan Varje
1 options
Produktkod. 11380082 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18112766
I lager
Används för små prover. Cytiva INV-907 ETFE Titanium Fill Port är designad för biokompatibilitet.
  • En rad manuella och automatiserade ventiler för att möta en mängd olika prestandakrav.
  • Designad för biokompatibilitet och år av tillförlitlig service, kan var och en sättas in i flödesbanan utan att orsaka onödig blandning eller provspädning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fyll porten
Material ETFE, titan
För användning med (applikation) För användning med alla vattenlösningar och organiska lösningsmedel som vanligtvis används i kromatografi