Läs mer
Cytiva INV-907 Injektionssats
Produktkod. 11390152 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Material:
ETFE, titan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
11390152 ETFE, titan Varje
1 options
Produktkod. 11390152 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111089
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbud av manuella och automatiserade ventiler för att möta olika prestandakrav.
  • Designad för biokompatibilitet
  • Varje ventil kan sättas in i flödesbanan utan att orsaka onödig blandning eller provspädning
  • Inkluderar påfyllningsport och nål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Injektionssats
Material ETFE, titan
Beskrivning Satsen innehåller påfyllningsport och nål.