Läs mer
Invitrogen™ 1kb DNA Extension Ladder
Produktkod. 11568626
Change view
Kvantitet:
100 μl
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11568626 100 μl 100µg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11568626 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10511012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
1 Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA Volume: 100μL
Suitable for sizing linear double-stranded DNA fragments from 500 bp to 40 kb
The 1Kb DNA Extension Ladder consists of 8 fragments ranging in length from 1,018 to 8,144bp in 1,018-bp increments, as well as bands of 506bp, 517bp, 1,636bp, 10Kb, 15Kb, 20Kb, and 40Kb. For easy reference on agarose gels, the 5Kb band is two to three-times brighter than the other bands in the ladder. This ladder can be stained with ethidium bromide or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase, T4 DNA polymerase, DNA polymerase I, or the large fragment DNA polymerase I (Klenow fragment). Compatible with agarose gels.
  • Less waste, sustainable packaging
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 μg/μL
Form Liquid
Kit Innehåll 1Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA
Kvantitet 100 μl
Räckvidd 0.5 to 40kb
Produkttyp DNA Extension Ladder