Läs mer
Invitrogen™ 1 Kb Plus DNA-stege
Produktkod. 11573127
Change view
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
4 x 500μ L DNA-stege, 4 x 1 ml provladdningsbuffert, 2 000 användningar
Förpackningsstorlek:
1000µg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11573127 4 x 500μ L DNA-stege, 4 x 1 ml provladdningsbuffert, 2 000 användningar 1000µg
11578636 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11573127 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10787026
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Gel-laddningsbuffert (Invitrogen artikelnr. 10816015)
Kraftfullt verktyg för att uppskatta molekylvikten av linjära, dubbelsträngade DNA-fragment
En Kb Plus DNA-stege är sammansatt av 20 högrenade, dubbelsträngade DNA-band som spänner över 100 bp till 12 000 bp. Denna stege har 12 jämnt fördelade band som sträcker sig från 1 Kb till 12 Kb, snabborienteringsband på 1 650 bp som bildar distinkt dubblett med 2 Kb-band, och sju band med runda storlekar under 1 Kb. En Kb Plus DNA-stege är kompatibel med agarosgeler gjutna i lab samt E-Gel™ förgjutna agarosgeler. En Kb Plus DNA-stege är den mest populära DNA-stegen som används för att uppskatta molekylmassan av dubbelsträngade DNA-band från PCR, restriktionsdigeringar och andra molekylärbiologiska protokoll. Till skillnad från vissa andra DNA-stegar har 1 Kb Plus DNA-stegar specialdesignats med band av runda storlekar som är lätta att komma ihåg. Logisk bandlayout och snabb identifieringsdubblett gör det möjligt att snabbt uppskatta storleken på bandet.
  • Runda bandstorlekar som är lätta att komma ihåg
  • Brett storleksintervall (100bp–12 Kb)
  • Kompatibla med alla agarosgeler
  • Mindre spill, hållbara förpackningar
  • Populär och den mest användarvänliga stegen
  • Enkel stege för de flesta behoven
  • Förenklat format för användning med alla DNA-agarosgeler
  • Kompatibel för DNA-färgning och radiomärkning
Akrylamidgelelektrofores, agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 4 x 500 μl 1 Kb Plus DNA-stege
• 4 x 1 ml 10X BlueJuice-gelladdningsbuffert
• Förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,5μ g/μl
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 100 till 15 000 bp
Volym (metrisk) 500 μL
Gelkompatibilitet Agarosgel
Kit Innehåll 4 x 500 μL DNA Ladder, 4 x 1 mL Sample Loading Buffer, 2000 Applications
Antal reaktioner 2 000 användningar
Kvantitet 4 x 500μ L DNA-stege, 4 x 1 ml provladdningsbuffert, 2 000 användningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege