Läs mer
Invitrogen™ 100 bp DNA-stege
Catalog No. 11538766
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Packungsgröße:
250µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
11538766 100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer 50µg
11580916 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Catalog No. 11538766 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15628019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1222.00 SEK
    1038.65 SEK / 50µg
    Save 183.35 SEK
    15% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. 100 bp DNA Ladder består av 13 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2000, 1500 och 600 bp för enkel orientering.
100 bp DNA Ladder är idealisk för separation på 1 –2% agarosgeler.
Höjdpunkter på 100 bp DNA Ladder:
• Skarpa, tydliga —bandkromatografi renade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
•Bekvämt —försedd med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer för spårning av provets DNA-migrering
•Exakt —en exakt mängd DNA
i varje band Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 1 –2 % agarosgel efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Denna stege kan radiomärkas med T4 polynukleotidkinas eller T4 DNA-polymeras.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring •100 μL 100 bp DNA-stege
• 1 ml 10X BlueJuice Gelladdningsbuffert
Förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,5μ g/μl
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 100 till 2000 bp
Volym (metrisk) 100 μl
Gelkompatibilitet Agarosgel
Kit Innehåll 100 μl DNA-stege, 1 ml 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Antal reaktioner 100 ansökningar
Kvantitet 100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.