Läs mer
Invitrogen™ 100 bp DNA-stege
Produktkod. 11580916
Change view
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Förpackningsstorlek:
250µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580916 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar 250µg
11538766 100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580916 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15628050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6230.00 SEK
    5295.65 SEK / 250µg
    Save 934.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. 100 bp DNA Ladder består av 13 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2000, 1500 och 600 bp för enkel orientering.
100 bp DNA Ladder är idealisk för separation på 1 –2% agarosgeler.
Höjdpunkter på 100 bp DNA Ladder:
• Skarpa, tydliga —bandkromatografi renade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
•Bekvämt —försedd med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer för spårning av provets DNA-migrering
•Exakt —en exakt mängd DNA
i varje band Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 1 –2 % agarosgel efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Denna stege kan radiomärkas med T4 polynukleotidkinas eller T4 DNA-polymeras.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500 μL 100 bp DNA-stege
• 1 ml 10X BlueJuice Gelladdningsbuffert
Förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,5μ g/μl
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 100 till 2000 bp
Volym (metrisk) 500 μL
Gelkompatibilitet Agarosgel
Kit Innehåll 500 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Loading Buffer
Antal reaktioner 500 användningar
Kvantitet 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege