Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix
Produktkod. 15525043
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15525043 100 reaktioner 100 reaktioner
15535043 500 reaktioner 500 reaktioner
15545043 5 x 500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15525043 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12358010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen Platina SuperFi PCR Master Mix är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering.
Invitrogen Platina SuperFi PCR Master Mix är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering. Endast mall, primrar och vatten behöver tillsättas, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinställningen.
Platina SuperFi PCR Master Mix behåller alla egenskaper hos Platinum SuperFi DNA Polymerase, ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik. Platina SuperFi DNA-polymeras är idealiskt lämpat för kloning, mutagenes och andra applikationer som drar nytta av överlägsen sekvensnoggrannhet.
Platina SuperFi DNA-polymeras är konstruerat med en DNA-bindande domän som resulterar i hög processivitet och ökad resistens mot PCR-hämmare. Denna funktion möjliggör också snabbcyklande protokoll och förstärkning av långa mål. Platinum hot-start-teknologin är baserad på patentskyddade antikroppar som hämmar enzymaktivitet fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar ospecifik amplifiering och primernedbrytning.
Funktioner
  • Exceptionell> 300XTaq trohet
  • Hög specificitet och ökad avkastning med Platinum hot-start-teknik
  • Robust förstärkning av svåra mål med högt GC-innehåll
  • Reaktionsuppställning i rumstemperatur och 24-timmars bänkstabilitet för förmonterade reaktioner
  • Amplifiering av prover med suboptimal renhet
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning och subkloning
  • Platsstyrd mutagenes
  • Amplifiering av GC-rika mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • PCR med hög genomströmning
  • Lång PCR
Anteckningar
  • Glödgningsregler för Platinum SuperFi DNA-polymeras skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser.
  • Platina SuperFi PCR Master Mix levereras med separat SuperFi GC Enhancer för svåra och GC-rika mallar (˃65 % GC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2X platina SuperFi PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• SuperFi GC Enhancer (1,25 ml)
• Nukleasfritt vatten (2 x 1,25 ml)
Butik på– 5 °C till– 30 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina SuperFi DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 300X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre