Läs mer
Invitrogen™ 2-YT-buljong
Produktkod. 11548916
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11548916 500 g 500g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548916 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 22712020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1912.00 SEK
    1854.65 SEK / 500g
    Save 57.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
2-YT Broth är ett näringsrikt mikrobiellt tillväxtmedium som används för odling av E. coli och tillväxt av värdar för replikering av M13-vektorer.
2-YT Broth är ett näringsrikt mikrobiellt tillväxtmedium som används för odling av E. coli och tillväxt av värdar för replikering av M13-vektorer. 2-YT-formuleringen liknar Lennox LB-medium, men innehåller dubbel koncentration av jästextrakt och en 60 % högre koncentration av pepton. 2-YT-medium tillåter celler att nå högre densitet och öka rekombinant proteinproduktion jämfört med LB-mediaformuleringar.
2-YT-buljongformulering Beredning
per liter: 16 g SELECT Peptone 140 (pankreatisk smältning av kasein), 10 g SELECT jästextrakt och 5 g NaCl.
Obs: För att förbereda 1 L 2-YT-medium, väg 31 g pulver och tillsätt destillerat vatten till 1 L. Justera pH-värdet till 7,0 med 5 N NaOH och sterilisera genom autoklavering i 20 minuter °vid 121 C.
Primära applikationer
• Tillväxt av värdar för replikering av M13-vektorer
• Rekombinant proteinuttryck
• Uppnå högre
plasmid-DNA-utbyte Hitta det mediaformat som passar dina behov.
Vi erbjuder en mängd färdiga mediaformuleringar, inklusive LB-buljong (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) och SOC återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2-YT buljongpulver (500 g)
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp 2-YT-buljong (jästextrakt trypton)
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli