Läs mer
Invitrogen™ 293A cellinje
Produktkod. 10779564
Change view
Kvantitet:
1 x 107 celler/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10779564 1 x 107 celler/ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10779564 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R70507
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
293A cellinje
Innehåller en stabilt integrerad kopia av E1-genen som förser E1-proteinerna (E1a och E1b) som krävs för att generera rekombinant adenovirus
En subklon av cellinjen 293 och har en relativt platt morfologi, den underlättar den initiala produktionen, amplifieringen och titreringen av replikationsinkompetent adenovirus.
  • Platt morfologi hos celler gör titerproceduren enklare och lämplig för screening av adenovirala konstruktioner
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, konstitutivt uttryck, däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, virusgenleverans, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska med 1 x 107 celler. Förvaras i flytande kväve.
Celllinje 293A
Art Människa
Kvantitet 1 x 107 celler/ml
Produktlinje ViraPower