Läs mer
Invitrogen™ 3' RACE-system för snabb amplifiering av cDNA-ändar
Produktkod. 10277632
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10277632 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10277632 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18373019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14370.00 SEK
    11064.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 3305.35 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
3' RACE Systemkomponenter listas i Tabell 1.
Konverterar upp till μ1 g totalt RNA-preparat eller 100 ng kontroll-RNA till cDNA i en reaktion
3' RACE System är lämpligt för snabb amplifiering av cDNA-ändar (RACE) (1-3) och förankrad PCR mellan en definierad punkt inom mRNA och 3' poly(A)-änden. Systemet är användbart för amplifiering av sällsynta meddelanden för vilka lite sekvensinformation är tillgänglig, och för att fånga 3'-ändinformationen av mRNA.
  • Kan användas med 5' RACE System för att klona fullängdssekvenser
  • Använder avancerade funktioner för SuperScriptII RT för större första-strängs cDNA-utbyten
  • Inkluderar kontroll-RNA och primers för att övervaka systemets prestanda
  • Ger detaljerade protokoll i manualen
Kloning, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp cDNA-bibliotek
Innehåll och lagring 3´ RACE Systemkomponenter listas i Tabell 1. Förvara systemet vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
För användning med (applikation) cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Kvantitet 20 reaktioner