Läs mer
Invitrogen™ 5' RACE-system för snabb amplifiering av cDNA-ändar, version 2.0
Produktkod. 10432702
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432702 10 reaktioner 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10432702 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18374058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15750.00 SEK
    15434.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 315.35 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5' RACE-systemet levereras med de komponenter som anges i Tabell 1.
Lämplig för snabb amplifiering av cDNA-ändar (RACE) mellan definierad punkt i mRNA och 5'-änden
5' RACE-systemet tillhandahåller en uppsättning förkvalificerade reagens avsedda för syntes av första-strängs-cDNA, rening av första-strängsprodukter, homopolymerisk svans och beredning av mål-cDNA för efterföljande amplifiering med PCR. Kontroll-RNA, DNA och primrar tillhandahålls för att övervaka systemets prestanda. Systemet är användbart för amplifiering av sällsynta meddelanden för vilka lite sekvensinformation kan vara tillgänglig, och för att fånga 5'-ändinformationen av mRNA.
  • Använder avancerade funktioner för SuperScriptII RNase H-RT för större första-strängs cDNA-utbyte och ökade cDNA-längder
  • Förbereder specifikt cDNA från upp till μ1 g totalt eller poly(A)+ RNA i en reaktion
  • Erbjuder förbättrad första-strängs cDNA-reningsprocedur som ger cDNA som är lämpligt för svans
  • Använder rekombinant TdT med optimerade reaktionsförhållanden i PCR-kompatibel buffert för att tillhandahålla ett effektivt primer-annealingsställe för PCR
Kloning, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp cDNA-bibliotek
Innehåll och lagring Den 5´ RACE-systemet levereras med de komponenter som anges i Tabell 1. Förvara reagenserna vid -°20 C och DNA-reningskomponenterna vid +4 °C.
För användning med (applikation) cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Kvantitet 10 reaktioner