Läs mer
Invitrogen™ 95401.H1POOL (jästborttagningspooler)
Produktkod. 10027332
Kvantitet:
5 x 200μ L rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10027332
Brand: Invitrogen™ 95401.H1POOL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Levereras i fem rör, vardera innehållande 200 μL poolade deletioner
Tillåt samtidig analys av ett stort antal deletionsstammar genom selektiva tillväxtförhållanden
  • Identifiering och kvantifiering av deletioner som överlever urval kan bestämmas genom att hybridisera deletioner till mikroarray som innehåller alla streckkodoligo
  • Streckkodoligo är unika för varje radering, vilket möjliggör snabb identifiering av raderingar med hög genomströmning
  • Varje jästborttagningspool innehåller alla deletioner inom stam, lika representerade inom poolen
Genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, kartläggning av jästborttagning
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Agaros
Kvantitet 5 x 200μ L rör