Läs mer
Invitrogen™ 95401.H4POOL (jästborttagningspooler)
Produktkod. 10722734
Change view
Inkluderar:
Levereras i fem rör, vardera innehållande 200 μL av de sammanslagna deletionerna
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10722734 Levereras i fem rör, vardera innehållande 200 μL av de sammanslagna deletionerna Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722734 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 95401.H4POOL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras i fem rör, vardera innehållande 200 μL av de sammanslagna deletionerna.
Tillåt samtidig analys av ett stort antal deletionsstammar genom selektiva tillväxtförhållanden
  • Identifiering och kvantifiering av deletioner som överlever urval kan bestämmas genom att hybridisera deletioner till mikroarray som innehåller alla streckkodsoligos
  • Streckkodoligo är unika för varje radering, vilket möjliggör snabb identifiering av raderingar med hög genomströmning
  • Varje jästborttagningspool innehåller alla deletioner inom stam, lika representerade inom poolen
Analys av genuttryck& Genotypning, genotypning& Genomisk profilering, kartläggning av jästborttagning
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Levereras i fem rör, vardera innehållande 200 μL av de sammanslagna deletionerna
Innehåll och lagring -68 °C till -85 °C