Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-rikt DNA-polymeras
Produktkod. p-4926955
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10515013 200 reaktioner -
10033322 1000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10515013 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12337016
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL) is supplied with two 5X reaction buffers and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4 . Both buffers contain dNTPs, MgSO4 , and AccuPrime accessory proteins. Reaction buffer A (1mL) is for genomic targets. Reaction buffer B (1mL) is for use with cDNA, plasmid, or lambda targets. Sufficient reagents are provided for 200 amplification reactions of 25μL each (at 1 unit of enzyme per reaction).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase är designat för att ge högutbyte, högspecificitetsförstärkning av svårförstärkta mallar, såsom de med> 65 % GC-halt.
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase är designat för att ge högutbyte, högspecificitetsförstärkning av svårförstärkta mallar, såsom de med> 65 % GC-halt. Satsen erbjuder ett urval av buffertar för amplifiering av genomiska DNA-mål (buffert A) eller icke-GC-rika cDNA-, plasmid- och lambda-baserade mål (buffert B).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase funktioner
  • Hög avkastning för mål upp till 5 kb i längd
  • AccuPrime tillbehörsproteiner för förbättrad PCR-specificitet
  • Känslighet ner till 5 ng mall-DNA
Robusta och specifika förstärkningar
De AccuPrime buffertar innehåller termostabila proteiner som förbättrar primer-mallhybridisering under PCR, vilket ökar reaktionens specificitet. Själva polymeraset, från archaebacterium Pyrolobus fumarius , har en fem gånger bättre processivitet änTaq DNA-polymeras och förblir aktivt även efter 4 timmar vid 95 °C.
Enhetsdefinition
En enhet av AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol dNTP i syraolösligt material på 30 minuter. vid 74 °C.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras (1 x 100μ L vid 2 U/μ L)
• 5X AccuPrime GC-rik buffert A (1 x 1 mL)
• 5X AccuPrime GC-rik buffert B (1 x 1 mL)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 2X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Volym 100μ L