Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™Pfx DNA-polymeras
Produktkod. 10472482
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10472482 200 reaktioner Varje
10227242 1000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10472482 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12344024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 SEK
    4218.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 1121.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AccuPrime Pfx DNA Polymerase (100μL, at 2.5U/μL) is provided with 10X AccuPrime reaction mix (1mL) that contains dNTPs and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4. Reagents are provided for 200 amplification reactions of 50μL each.
AccuPrimePfx DNA Polymerase är idealiskt för högtrohetsförstärkning av DNA-fragment för nedströmsapplikationer såsom kloning och mutagenes.
AccuPrimePfx DNA Polymerase är idealiskt för högtrohetsförstärkning av DNA-fragment för nedströmsapplikationer såsom kloning och mutagenes. High fidelity tillhandahålls av ett patentskyddat enzympreparat som innehåller rekombinant DNA-polymeras från Thermococcus species KOD med korrekturläsning (3'→ 5' exonukleas) aktivitet. Platina anti -Pfx DNA-polymerasantikroppar hämmar polymerasaktivitet, vilket ger hot-start-möjligheter för förbättrad PCR-specificitet (se figur). Termostabil AccuPrime accessoriska proteiner förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel, vilket ökar specificiteten, utbytet och robustheten över enbart Platinum Pfx .
Fördelarna med AccuPrimePfx DNA-polymeras
  • Större än 26 gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
  • Amplifiering av fragment upp till 12 kb
  • Minimerad PCR-optimering
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
  • High-fidelity PCR
  • Varmstarts-PCR
Anteckningar
  • AccuPrimePfx DNA Polymerase är särskilt effektivt där mycket höga nivåer av trohet krävs.
  • 10X AccuPrimePfx- reaktionsblandningen innehåller MgS04 , dNTPs och termostabila proteiner som förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • AccuPrime Pfx DNA-polymeras (1 x 100μ L vid 2,5 U/μ L)
• 10X AccuPrime Pfx-reaktionsblandning (1 x 1 mL)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AccuPrime Pfx DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 26X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 12 kb eller mindre
Volym 100μ L