Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™Pfx DNA-polymeras
Beschreibung
Beinhaltet
AccuPrime Pfx DNA Polymerase (100μL, at 2.5U/μL) is provided with 10X AccuPrime reaction mix (1mL) that contains dNTPs and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4. Reagents are provided for 200 amplification reactions of 50μL each.
AccuPrimePfx DNA Polymerase är idealiskt för högtrohetsförstärkning av DNA-fragment för nedströmsapplikationer såsom kloning och mutagenes. High fidelity tillhandahålls av ett patentskyddat enzympreparat som innehåller rekombinant DNA-polymeras från Thermococcus species KOD med korrekturläsning (3'→ 5' exonukleas) aktivitet. Platina anti -Pfx DNA-polymerasantikroppar hämmar polymerasaktivitet, vilket ger hot-start-möjligheter för förbättrad PCR-specificitet (se figur). Termostabil AccuPrime accessoriska proteiner förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel, vilket ökar specificiteten, utbytet och robustheten över enbart Platinum Pfx .
Fördelarna med AccuPrimePfx DNA-polymeras
- Större än 26 gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
- Amplifiering av fragment upp till 12 kb
- Minimerad PCR-optimering
Användningsområden
- Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
- RT-PCR
- High-fidelity PCR
- Varmstarts-PCR
Anteckningar
- AccuPrimePfx DNA Polymerase är särskilt effektivt där mycket höga nivåer av trohet krävs.
- 10X AccuPrimePfx- reaktionsblandningen innehåller MgS04 , dNTPs och termostabila proteiner som förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel.
Bestellinformation
Godkänd för transport på våt eller torr is
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | • AccuPrime Pfx DNA-polymeras (1 x 100μ L vid 2,5 U/μ L) • 10X AccuPrime Pfx-reaktionsblandning (1 x 1 mL) • 50 mM MgS04 (1 x 1 ml) Förvara vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | AccuPrime Pfx DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 26X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.