Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™Pfx SuperMix
Produktkod. 10043322
Change view
Kvantitet:
200 rxns
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10043322 200 rxns Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10043322 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12344040
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
AccuPrime Pfx SuperMix levereras i 1,1X koncentration för att tillåta cirka 10 % av den slutliga reaktionsvolymen att användas för tillsats av primer- och malllösningar. Reagens tillräckliga för 200 amplifieringsreaktioner på 25 μL vardera (4 x 1,125 ml) tillhandahålls. AccuPrime Pfx SuperMix-komponenter: 22U/mL Thermococcus species KOD termostabilt polymeras komplexbundet med anti-KOD antikroppar, 66mM Tris- SO4 (pH 8,4), 30,8mM ( NH4 ) 2SO4 , 11mM KCl, 1,1mM MgSO4, M dNTPs, M dNTPs , M μdNTPs, 330 AccuPrime proteiner, stabilisatorer.
Requires
Mall och primers
AccuPrimePfx SuperMix är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, tillbehörsproteiner, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering.
Invitrogen AccuPrimePfx SuperMix tillhandahåller reagenser för high-fidelity, högspecificitetsamplifiering av DNA-fragment. High fidelity tillhandahålls av ett patentskyddat enzympreparat som innehåller rekombinant DNA-polymeras från Thermococcus species KOD med korrekturläsande aktivitet. Denna bruksfärdiga blandning av DNA-polymeras, tillbehörsproteiner, salter, magnesium och dNTP är designad för effektiv PCR-amplifiering.
Funktioner
  • >26 gånger högre trohet än medTaq DNA-polymeras
  • Reducerad inställningstid
  • Producerar produkter med trubbiga ändar
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Amplifiering av fragment upp till 15 kb
  • Kloning& mutagenes
Anteckningar
  • Termostabil AccuPrimePfx SuperMix-proteiner förbättrar hybridisering av primer-mall under varje cykel, vilket ökar specificiteten och utbytet.
Order Info
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1.1X
Innehåll och lagring AccuPrimePfx SuperMix (4x 1,125 ml)
Butik på– °20 C i en icke-frostfri frys.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AccuPrime Pfx DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 26X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 15 kb eller mindre