Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Produktkod. 10125142
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10125142 200 reaktioner Varje
10402112 1000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10125142 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12346086
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA-polymeras, High Fidelity, tillhandahåller kvalificerade reagenser för high-fidelity PCR-amplifiering av nukleinsyramallar.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA-polymeras, High Fidelity, tillhandahåller kvalificerade reagenser för high-fidelity PCR-amplifiering av nukleinsyramallar. Den innehåller en enzymblandning av platinaTaq DNA-polymeras och ett korrekturläsningsenzym, plus AccuPrime tillbehörsproteiner för förbättrad PCR-trohet, utbyte och specificitet jämfört med andra hot-start DNA-polymeraser.
Funktioner av AccuPrimeTaq DNA-polymeras, High Fidelity
  • Hög specificitet och utbyte för robust PCR-amplifiering
  • 9 gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras enbart
  • Mimimala optimeringssteg, även med icke-optimerade primeruppsättningar
  • Effektiv förstärkning av mål över ett brett storleksområde upp till 20 kb
Hur det fungerar
Pyrococcus species GB -D polymeras är ett korrekturläsande enzym som har en 3' till 5' exonukleasaktivitet. Blandar detta enzym medTaq DNA-polymeras ökar troheten och tillåter amplifiering av enkla och komplexa DNA-mallar över ett stort antal målstorlekar.
Platina-antikroppen komplexbinder med Taq DNA-polymeras och hämmar aktivitet vid rumstemperatur. Aktiviteten återställs efter det initiala denatureringssteget, vilket ger en automatisk varmstart-PCR.
Den termostabila AccuPrime accessoriska proteiner förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel, förhindrar felpriming och förbättrar PCR-specificitet och utbyte.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • AccuPrime Taq DNA-polymeras, High Fidelity (1 x 40μ L vid 5 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffert I (1 x 1 mL)
• 10X AccuPrime PCR-buffert II (1 x 1 mL)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Förvara vid -10 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 9X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Blandad
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre