Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Beskrivning
Innehåller
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA-polymeras, High Fidelity, tillhandahåller kvalificerade reagenser för high-fidelity PCR-amplifiering av nukleinsyramallar. Den innehåller en enzymblandning av platinaTaq DNA-polymeras och ett korrekturläsningsenzym, plus AccuPrime tillbehörsproteiner för förbättrad PCR-trohet, utbyte och specificitet jämfört med andra hot-start DNA-polymeraser.
Funktioner av AccuPrimeTaq DNA-polymeras, High Fidelity
- Hög specificitet och utbyte för robust PCR-amplifiering
- 9 gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras enbart
- Mimimala optimeringssteg, även med icke-optimerade primeruppsättningar
- Effektiv förstärkning av mål över ett brett storleksområde upp till 20 kb
Hur det fungerar
Pyrococcus species GB -D polymeras är ett korrekturläsande enzym som har en 3' till 5' exonukleasaktivitet. Blandar detta enzym medTaq DNA-polymeras ökar troheten och tillåter amplifiering av enkla och komplexa DNA-mallar över ett stort antal målstorlekar.
Platina-antikroppen komplexbinder med Taq DNA-polymeras och hämmar aktivitet vid rumstemperatur. Aktiviteten återställs efter det initiala denatureringssteget, vilket ger en automatisk varmstart-PCR.
Den termostabila AccuPrime accessoriska proteiner förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel, förhindrar felpriming och förbättrar PCR-specificitet och utbyte.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • AccuPrime Taq DNA-polymeras, High Fidelity (1 x 200μ L vid 5 U/μ L) • 10X AccuPrime PCR-buffert I (4 x 1,25 ml) • 10X AccuPrime PCR-buffert II (4 x 1,25 ml) • 50 mM MgS04 (4 x 1,25 ml) Förvara vid -10 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | DNA-polymeras |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 9X |
| Visa mer |