Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Produktkod. p-4922147
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10125142
Brand: Invitrogen™ 12346086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Indeholder
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA-polymeras, High Fidelity, tillhandahåller kvalificerade reagenser för high-fidelity PCR-amplifiering av nukleinsyramallar.
Invitrogen AccuPrimeTaqDNA-polymeras, High Fidelity, tillhandahåller kvalificerade reagenser för high-fidelity PCR-amplifiering av nukleinsyramallar. Den innehåller en enzymblandning av platinaTaq DNA-polymeras och ett korrekturläsningsenzym, plus AccuPrime tillbehörsproteiner för förbättrad PCR-trohet, utbyte och specificitet jämfört med andra hot-start DNA-polymeraser.
Funktioner av AccuPrimeTaq DNA-polymeras, High Fidelity
  • Hög specificitet och utbyte för robust PCR-amplifiering
  • 9 gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras enbart
  • Mimimala optimeringssteg, även med icke-optimerade primeruppsättningar
  • Effektiv förstärkning av mål över ett brett storleksområde upp till 20 kb
Hur det fungerar
Pyrococcus species GB -D polymeras är ett korrekturläsande enzym som har en 3' till 5' exonukleasaktivitet. Blandar detta enzym medTaq DNA-polymeras ökar troheten och tillåter amplifiering av enkla och komplexa DNA-mallar över ett stort antal målstorlekar.
Platina-antikroppen komplexbinder med Taq DNA-polymeras och hämmar aktivitet vid rumstemperatur. Aktiviteten återställs efter det initiala denatureringssteget, vilket ger en automatisk varmstart-PCR.
Den termostabila AccuPrime accessoriska proteiner förbättrar specifik primer-mallhybridisering under varje PCR-cykel, förhindrar felpriming och förbättrar PCR-specificitet och utbyte.
Ordreinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Innehåll och lagring • AccuPrime Taq DNA-polymeras, High Fidelity (1 x 40μ L vid 5 U/μ L)
• 10X AccuPrime PCR-buffert I (1 x 1 mL)
• 10X AccuPrime PCR-buffert II (1 x 1 mL)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Förvara vid -10 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 9X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Blandad
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Vis mere Vis mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.